Läs mer
Benzeneazomalononitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzeneazomalononitrile |
| CAS | 6017-21-6 |
| Molekylformel | C9 H6 N4 |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N4/c10-6-9(7-11)13-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H/b13-12+ |
| LEDER | N#CC(N=Nc1ccccc1)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[(E)-phenyldiazenyl]propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.17 |
| Formel vikt | 170.0592 |