Läs mer
Bensenboronsyra, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Bensenboronsyra används i stor utsträckning i olika korskopplingsreaktioner, till exempel Mizoroki-Heck och Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, etc. Den fungerar som en receptor för kolhydrater, antimikrobiella medel och enzyminhibitorer i biologiska reaktioner. Det fungerar som ett reagens i palladium-katalyserad stereoselektiv reaktion av Heck-typ och som en katalysator i Ni(II)-tångkomplex och Pd(II)-pyridoxalhydrazonmetallacykler. Den används också som en sensor för neutroninfångningsterapi för cancer, transmembrantransport och biokonjugering och märkning av proteiner och cellytor.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik fuktexponering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 214 °C till 219 °C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 970972 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1068 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 121.93 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Benzeneboronic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: phenyl-boronic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.