Läs mer
Bensenboronsyra, 98+%
Produktkod. 11442397
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442397 250 g 250g
11422397 10 g 10g
11432397 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14257.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121,93 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Bensenboronsyra används i stor utsträckning i olika korskopplingsreaktioner, till exempel Mizoroki-Heck och Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, etc. Den fungerar som en receptor för kolhydrater, antimikrobiella medel och enzyminhibitorer i biologiska reaktioner. Det fungerar som ett reagens i palladium-katalyserad stereoselektiv reaktion av Heck-typ och som en katalysator i Ni(II)-tångkomplex och Pd(II)-pyridoxalhydrazonmetallacykler. Den används också som en sensor för neutroninfångningsterapi för cancer, transmembrantransport och biokonjugering och märkning av proteiner och cellytor.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Undvik fuktexponering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-80-6
Molekylformel C6H7BO2
Molekylvikt (g/mol) 121.93
MDL-nummer MFCD00002103
InChI-nyckel HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC-namn fenylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzeneboronic acid
Smältpunkt 214 °C till 219 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 970972
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1068
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 121.93
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.