Läs mer
Bensenbutansyraetylester, TRC
Produktkod. 30340398
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340398 1 g
1 options
Produktkod. 30340398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1852901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10031-93-3
Molekylformel C12H16O2
Kvantitet 1 g
Synonym Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCCc1ccccc1
IUPAC-namn etyl 4-fenylbutanoat
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Formel vikt 192.115