Läs mer
Bensenbutansyraetylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzenebutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10031-93-3 |
| Molekylformel | C12H16O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl 4-phenylbutanoate, Ethyl 4-phenylbutyrate, NSC 163318 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-2-14-12(13)10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | etyl 4-fenylbutanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.115 |