Läs mer
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic Acid
Produktkod. 16491516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491516 500 mg
16474356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491516 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY100512
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Benzenepentacarboxylic acid (BA), a novel fluorescent probeas to detect and scavenge HO-.
Specifikationer
CAS 1585-40-6
Molekylvikt (g/mol) 298.16 g/mol
Kvantitet 500 mg
Frakt skick Room temperature
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Löslighet DMSO : ≥ 48 mg/mL (160.99 mM)
Synonym Pentacarboxybenzene
Produkttyp Dye Reagents