Läs mer
Bensenrutenium(II)klorid, dimer, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447067
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447067 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15447067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 37366-09-9 | C12H12Cl4Ru2 | 500.168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzeneruthenium(II) chloride
Namnnotering dimer
CAS 37366-09-9
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Molekylformel C12H12Cl4Ru2
MDL-nummer MFCD00064686
Kvantitet 1 g
Synonym benzeneruthenium ii chloride dimer, dibenzenetetrachlorodiruthenium, bis benzene dichlororuthenium, benzene dichlororuthenium dimer, benzeneruthenium dichloride dimer, bis benzene tetrachlorodiruthenium, rucl2 benzene 2, dichloro benzene rutheniumdimer, benzene ruthenium cento chloride
InChI-nyckel YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
LEDER C1=CC=CC=C1.C1=CC=CC=C1.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
IUPAC-namn bensen; diklorutenium
Molekylvikt (g/mol) 500.168
PubChem CID 10962144
Formel vikt 500.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.