Läs mer
Benzenes Mixture for HJ 400-2007 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene |
| CAS | 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6, 106-42-3, 100-42-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Benzene 500 μg/mL∣Ethylbenzene 500 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 500 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 500 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 500 μg/mL∣Styrene 500 μg/mL∣Toluene 500 μg/mL |