Läs mer
Bensenenseleninanhydrid, 98 %
Produktkod. 10455105 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10455105 25 g Glasflaska 25g
10664712 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10455105 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199710250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17697-12-0 | C12H10O3Se2 | 360,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17697-12-0
Molekylformel C12H10O3Se2
Molekylvikt (g/mol) 360.13
MDL-nummer MFCD00001991
InChI-nyckel FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #
PubChem CID 87253
IUPAC-namn fenylseleninylbensenseleninat
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzeneseleninic anhydride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 170 °C till 173 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [C6H5Se(O)]2O
Kvantitet 25 g
UN-nummer 3283
Fieser 06,240; 07,139; 08,29; 09,32; 10,22; 11,37; 15,18
Formel vikt 360.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzeneseleninic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.