Läs mer
Benzeneselenol, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31430011
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31430011 25 g
31416714 1 g
31425767 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31430011 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD14772625g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzeneselenol
CAS 645-96-5
Molekylformel C6H6Se
MDL-nummer MFCD00000001
Kvantitet 25 g
LEDER [SeH]C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 157.07
Procent renhet 98%