Läs mer
Bensensulfinsyra, natriumsalt, 97 %
Produktkod. 10786551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10786551 100 g 100g
10103160 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154051000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-55-2
Molekylformel C6H5NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 164.15
MDL-nummer MFCD00013135
InChI-nyckel CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC-namn natrium;bensensulfinat
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfinic acid, sodium salt
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5SO2Na
Kvantitet 100 g
Beilstein 11, 2
Fieser 06,526
Formel vikt 164.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.