Läs mer
Bensensulfinsyra natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11480053
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480053 500 g 500g
11460053 25 g 25g
11470053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12118.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 873-55-2 | C6H5NaO2S | 164,154 g/mol
Det används som en polymer limförstärkare, mjukgörare för mjukad och modifierad av polyamid, epoxiharts, fenolharts. Den är designad för tillverkning av fotografi, läkemedel, galvaniseringsindustrin, kan användas som fotoreducerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som polymer limförstärkare, mjukgörare för mjukad och modifierad polyamid, epoxiharts, fenolharts. Den är designad för tillverkning av fotografi, läkemedel, galvaniseringsindustrin, kan användas som fotoreducerande medel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidanter. Förvara på en sval, torr plats i en tättsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-55-2
Molekylformel C6H5NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 164.154
MDL-nummer MFCD00013135
InChI-nyckel CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfinate, benzenesulfinic acid sodium salt, benzenesulfinic acid, sodium salt, sodium phenylsulfinate, sodium benzenesulphinate, sodium benzene sulfinate, sodiumphenylsulfinate, phso2na, benzenesulfinic acid, sodium salt 1:1, sodium phenylsulphinate
PubChem CID 2723840
IUPAC-namn natrium;bensensulfinat
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfinic acid sodium salt
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 500 g
Beilstein 3598405
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.