Läs mer
Bensensulfinsyra natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzenesulfinic Acid Sodium Salt |
| CAS | 873-55-2 |
| Molekylformel | C6H5NaO2S |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | NSC 135147, NSC 30629, Sodium Benzenesulfinate, Sodium Phenylsulfinate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | natrium; Bensensulfinat |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 163.9908 |