Läs mer
Bensensulfonamid, 98+%
Produktkod. 10167253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10167253 100 g Plastflaska 100g
10153290 5 g Glasflaska 5g
10605202 500 g Plastflaska 500g
10712105 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10167253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148491000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-10-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.19
MDL-nummer MFCD00007930
InChI-nyckel KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC-namn bensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonamide
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Färg Vitt
Flampunkt 250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5SO2NH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 11, 39
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4,3 g/L (16 °C)
Formel vikt 157.19
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.