Läs mer
Bensensulfonamid, 98+%
Produktkod. 11494243
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494243 250 g 250g
11484243 1000 g 1000g
11404253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10891.30
 Begränsad artikel
CAS: 98-10-2 | C6H7NO2S | 157,187 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Närvaron av bensensulfonylamido (BS)-grupperna förändrade aktiviteten hos klassiska antimikrobiella fluorokinoloner från att vara mer aktiva mot Gram-negativa till Gram-positiva stammar. Biospecifik adsorption av kolsyraanhydras till självmonterade monolager av alkantiolater som presenterar bensensulfonamidgrupper på guld. Biospecifik bindning av kolsyraanhydras till blandade sams som presenterar bensensulfonamidligander ledde till ett modellsystem för att studera laterala steriska effekter. Vid konstruktion av specificiteten hos antibakteriella fluorokinoloner ändrar bensensulfonamidmodifieringar vid c-7 av ciprofloxacin dess primära målinstreptococcus pneumoniae från topoisomeras iv till gyras. Polära substitutioner i bensensulfonamidringen av celecoxib ger en potent 1,5-diarylpyrazolklass av COX-2-hämmare.
Löslighet Löslig i metanol (
25 mg/ml) och vatten (4,3 mg/ml vid 16 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-10-2
Molekylformel C6H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 157.187
MDL-nummer MFCD00007930
InChI-nyckel KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonamide, benzosulfonamide, benzolsulfonamide, phenyl sulfonamide, benzene sulfonamide, phenylsulfonamide, m and b 7973, chembl27601, benzolsulfonamid, benzensulfonamide
PubChem CID 7370
IUPAC-namn bensensulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonamide
Smältpunkt 151 °C till 154 °C
Flampunkt 250 °C (482 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1100566
Löslighetsinformation Löslig i metanol (25 mg/ml) och vatten (4,3 mg/ml vid 16 °C).
Formel vikt 157.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.