missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzenesulfonamide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 149°C to 152°C |
| MDL-nummer | MFCD00007930 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?