Läs mer
Bensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30006267
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30006267 5 g
1 options
Produktkod. 30006267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1206505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonamide
CAS 98-10-2
Molekylformel C6 H7 N O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenesulfonamide, Benzenesulphonamide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
LEDER NS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 157.19
Formel vikt 157.0197