Läs mer
Benzenesulfonic acid, 90%, technical
Produktkod. 10187993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
5g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10187993 500 g Glasflaska 500g
10406810 5 g Glass bottle 5g
10076343 25 g Glasflaska 25g
10781355 100 g Glasflaska 100g
10724651 1 kg Glasflaska 1kg
13486338 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10187993 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159025000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-11-3 , 7664-93-9
Molekylformel C6H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD00011689
InChI-nyckel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-namn bensensulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic acid
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 45.0°C to 50.0°C
Färg Gul till brun
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5SO3H
Kvantitet 500 g
Beilstein 11,26
Merck Index 15,1071
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene,insoluble in ether and carbon disulfide
Formel vikt 158.17
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Damp Crystalline Solid or Fused Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.