Läs mer
Bensensulfonsyra, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15493117
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493117 500 g 500g
15483117 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16148.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Bensensulfonsyra konsumeras huvudsakligen genom omvandling till andra specialkemikalier. En mängd olika farmaceutiska läkemedel framställs som salter av bensensulfonsyra och är kända som besylater eller besilater. Alkalimetallsaltet av bensensulfonsyra användes en gång i stor utsträckning vid framställning av fenol. Det fungerar som en syrakatalysator för direkt förestring av aminosyror och peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensensulfonsyra förbrukas huvudsakligen genom omvandling till andra specialkemikalier. En mängd olika farmaceutiska läkemedel framställs som salter av bensensulfonsyra och är kända som besylater eller besilater. Alkalimetallsaltet av bensensulfonsyra användes en gång i stor utsträckning vid framställning av fenol. Det fungerar som en syrakatalysator för direkt förestring av aminosyror och peptider.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Något lösligt i bensen. Olösligt i opolära lösningsmedel.
Anmärkningar
Den är hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-11-3
Molekylformel C6H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 158.171
MDL-nummer MFCD00011689
InChI-nyckel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-namn bensensulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic acid
Smältpunkt ∼45°C to 50°C
Densitet 1.32
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 742513
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,1070
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in benzene. Insoluble in non-polar solvents.
Formel vikt 158.18
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzenesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.