Läs mer
Benzenesulfonic acid isopropyl ester, 95%
Produktkod. 15491769
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491769 1 g 1g
15401779 5 g 5g
15411779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64523.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6214-18-2 | C9H12O3S | 200.252 g/mol
En sulfonatester som fungerar som en potentiell effekt i läkemedelssubstanser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En sulfonatester som fungerar som en potentiell effekt i läkemedelssubstanser
.
Löslighet Löslig i kloroform och etylacetat
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6214-18-2
Molekylformel C9H12O3S
Molekylvikt (g/mol) 200.252
MDL-nummer MFCD04038771
InChI-nyckel YQZZXXKFKTWDPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12441430
IUPAC-namn propan-2-ylbensensulfonat
LEDER CC(C)OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic acid isopropyl ester
Färg Färglös till gul
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 1 g
Beilstein 1106314
Synonym isopropyl benzenesulfonate, isopropylbenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid isopropyl ester, isopropyl besylate, benzenesulfonic acid,1-methylethyl ester, benzenesulfonic acid 1-methylethyl ester
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 200.25
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.