Läs mer
Benzenesulfonic Acid, Mikromol™
Produktkod. 17931376
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17931376 25 mg
1 options
Produktkod. 17931376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Benzenesulfonic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic Acid
CAS 98-11-3
Analyt- eller komponentnamn Benzenesulfonic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
LEDER OS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn benzenesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 158.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 158.0038 g/mol