Läs mer
Benzenesulfonic Acid Monohydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Benzenesulfonic Acid Monohydrate |
| CAS | 26158-00-9 |
| Molekylformel | C6H8O4S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2 |
| LEDER | O.OS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.19 |