Läs mer
Bensensulfonsyra, natriumsalt, 98 %
Produktkod. 10732012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10732012 25 g Glasflaska 25g
10381481 100 g Glasflaska 100g
13237059 500 g Glasflaska 500g
13217059 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10732012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 401850250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 515-42-4 | C6H5NaO3S | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 515-42-4
Molekylformel C6H5NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00065179
InChI-nyckel MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzenesulfonate, benzenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, sodium salt, dispersant gn, sodium phenylsulfonate, sodium benzenesulphonate, sodium benzene sulfonate, sodium benzene monosulfate, unii-k5rm14azhx, sodium benzene monosulfonate
PubChem CID 517327
IUPAC-namn natrium;bensensulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic acid, sodium salt
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 450,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2% max (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SO3NaC6H5
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,1071
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klar färglös till nästan färglös
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.