Läs mer
Benzenesulfonic acid, tech. ca 75% w/w aq. soln.
Produktkod. 11375639
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375639 5000 mL 5 L
11339635 250 mL 250ml
11349635 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19077.0J
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-11-3 | C6H6O3S | 158.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-11-3
Molekylformel C6H6O3S
Molekylvikt (g/mol) 158.171
MDL-nummer MFCD00011689
InChI-nyckel SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulphonic acid, phenylsulfonic acid, besylic acid, benzene sulphonic acid, benzenemonosulfonic acid, benzene sulfonic acid, kyselina benzensulfonova, benzensulfonic acid, ccris 4595, kyselina benzensulfonova czech
PubChem CID 7371
ChEBI CHEBI:64455
IUPAC-namn bensensulfonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonic acid
Densitet 1.3
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5000 mL
UN-nummer UN2586
Beilstein 742513
Merck Index 14,1070
Formel vikt 158.18
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈75% w/w aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.