Läs mer
Bensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11439822
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439822 1000 g 1000g
11449822 250 g 250g
11459822 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11439822 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10849.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 98-09-9 | C6H5ClO2S | 176,614 g/mol
Bensensulfonylklorid reagerar med Grignard-reagens och bildar oxindoler från N-osubstituerade indoler. Det används ofta för att kontrollera analysen av tiamin i olika livsmedelsprodukter. Det är involverat i syntesen av alfa-disulfoner, sulfonamider och sulfoantestrar som prekursor. Det är ett derivatiseringsreagens för bestämning av olika aminer i avloppsvatten och ytvatten på sub-ppb-nivå med gaskromatografi-masspektrometri. Det är ett vanligt reagens som används i Hinsbergs test för att detektera och särskilja typen av aminer som primära, sekundära och tertiära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensensulfonylklorid reagerar med Grignard-reagens och bildar oxindoler från N-osubstituerade indoler. Det används ofta för att kontrollera analysen av tiamin i olika livsmedelsprodukter. Det är involverat i syntesen av alfa-disulfoner, sulfonamider och sulfoantestrar som prekursor. Det är ett derivatiseringsreagens för bestämning av olika aminer i avloppsvatten och ytvatten på sub-ppb-nivå med gaskromatografi-masspektrometri. Det är ett vanligt reagens som används i Hinsbergs test för att detektera och särskilja typen av aminer som primära, sekundära och tertiära aminer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i eter och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, starka oxidationsmedel, starka baser, metylformamid och dimetylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-09-9
Molekylformel C6H5ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 176.614
MDL-nummer MFCD00007426
InChI-nyckel CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC-namn bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 14°C to 15°C
Densitet 1.377
Kokpunkt 252°C
Flampunkt 132°C (270°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.5525
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2225
Beilstein 606926
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1072
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
Formel vikt 176.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.