Läs mer
Bensensulfonylklorid, 98 %
Beskrivning
Bensensulfonylklorid reagerar med Grignard-reagens och bildar oxindoler från N-osubstituerade indoler. Det används ofta för att kontrollera analysen av tiamin i olika livsmedelsprodukter. Det är involverat i syntesen av alfa-disulfoner, sulfonamider och sulfoantestrar som prekursor. Det är ett derivatiseringsreagens för bestämning av olika aminer i avloppsvatten och ytvatten på sub-ppb-nivå med gaskromatografi-masspektrometri. Det är ett vanligt reagens som används i Hinsbergs test för att detektera och särskilja typen av aminer som primära, sekundära och tertiära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bensensulfonylklorid reagerar med Grignard-reagens och bildar oxindoler från N-osubstituerade indoler. Det används ofta för att kontrollera analysen av tiamin i olika livsmedelsprodukter. Det är involverat i syntesen av alfa-disulfoner, sulfonamider och sulfoantestrar som prekursor. Det är ett derivatiseringsreagens för bestämning av olika aminer i avloppsvatten och ytvatten på sub-ppb-nivå med gaskromatografi-masspektrometri. Det är ett vanligt reagens som används i Hinsbergs test för att detektera och särskilja typen av aminer som primära, sekundära och tertiära aminer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i eter och alkohol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, starka oxidationsmedel, starka baser, metylformamid och dimetylsulfoxid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzenesulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 14 °C till 15 °C |
| Densitet | 1.377 |
| Kokpunkt | 252 °C |
| Flampunkt | 132 °C (270 °F) |
| Odör | Irriterande |
| Brytningsindex | 1.5525 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2225 |
| Beilstein | 606926 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.