Läs mer
Benzenesulfonyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15814001
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814001 500 mL 500ml
15804001 - 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15814001 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8004700500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-09-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 176.62
Specifikationer
Smältpunkt 15°C
Densitet 1.38 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 252°C/1013 hPa (Decomposes)
MDL-nummer MFCD00007426
Kvantitet 500 mL
Synonym Benzenesulfonyl chloride, Benzene sulfochloride, Benzenesulfonyl chloride