Läs mer
Bensensulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-09-9 |
| Molekylformel | C6H5ClO2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.92 |