Läs mer
Bensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30342633
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342633 25 g
1 options
Produktkod. 30342633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB19000025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonyl Chloride
CAS 98-09-9
Molekylformel C6H5ClO2S
Kvantitet 25 g
Synonym Benzene sulfochloride, Benzenesulfonic chloride, Benzenesulphonyl chloride, NSC 2864, Phenylsulfonyl chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER ClS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 176.92