Läs mer
Bensensulfonylhydrazid, 98 %
Produktkod. 11486846
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486846 25 g 25g
11496846 100 g 100g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23971.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-17-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00007583,MFCD08064450
InChI-nyckel VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
IUPAC-namn bensensulfonohydrazid
LEDER NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonyl hydrazide
Smältpunkt 101°C to 110°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Formel vikt 172.21
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzenesulfonyl hydrazide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Samoreaktivne snovi in zmesi Vrsta C och D
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, hydrazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.