Läs mer
Bensensulfonylhydrazid, 98 %
Produktkod. 11496846
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496846 100 g 100g
11486846 25 g 25g
11406856 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23971.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 80-17-1 | C6H8N2O2S | 172,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-17-1
Molekylformel C6H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 172.20
MDL-nummer MFCD00007583,MFCD08064450
InChI-nyckel VJRITMATACIYAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonyl hydrazide, porofor, benzenesulfonic acid, hydrazide, porofor bsh, benzenesulfohydrazide, phenylsulfonylhydrazine, genitron bsh, celogen bsh, benzenesulfonylhydrazine, phenylsulfohydrazide
PubChem CID 65723
IUPAC-namn bensensulfonohydrazid
LEDER NNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Benzenesulfonyl hydrazide
Smältpunkt 101 °C till 110 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3226
Beilstein 640079
Merck Index 14,7598
Formel vikt 172.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.