Läs mer
Benzetoniumklorid 0,004 M Enligt European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11526743 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11526743 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 11526743 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer HY0041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil produkt utvecklad och testad för titrering.
  • European Pharmacopoeia (EP) Referensstandard, European Pharmacopoeia (EP) Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,2 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuella titreringar, eller automatiska titreringar, för att bestämma slutpunkterna genom detektering enligt beskrivning i flera EP-monografier.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.2%
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Teknik Titration, EP Monographs
Kvantitet 1 l