Läs mer
Benzetoniumklorid, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11414789 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414789 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11414789 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 3000900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.12 SEK
    590.67 SEK / 1 L
    Save 30.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 121-54-0
Molekylformel C27H42ClNO2
Kvantitet 1 L
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Molekylvikt (g/mol) 448.09
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264