Läs mer
Bensetoniumklorid, 97 %
Produktkod. 10497470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497470 500 g Plastflaska 500g
10366020 100 g Plastflaska 100g
10619113 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105385000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Bensetoniumklorid, 97 %, C27H42ClNO2, CAS-nummer-121-54-0, bensethoniumklorid, bensetoniumklorid, disilyn, hyamin, kylakol, femererid, femerolklorid, femityn, kvatraklor, solamin, 2,5 kg, 96 % min. (på torrt ämne) (Argentometri), 100,0, 96,0, CHEBI:31264, White, 204-479-9, 01,433 | CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-54-0
Molekylformel C27H42ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 448.08
MDL-nummer MFCD00011742
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
IUPAC-namn bensyl-dimetyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxi]etyl]azanium;klorid
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzethonium chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 158,0 °C till 163,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning Max 5% (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (på torrt ämne) (argentometri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Fieser 01,433
Merck Index 15, 1076
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton och kloroform
Formel vikt 448.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Amorft eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzethonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.