Läs mer
Bensetoniumklorid, 97 %
Produktkod. 11403197
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403197 100 g 100g
11413197 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16142.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Bensetoniumklorid används som ytdesinfektionsmedel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Det är involverat i bestämning av natriumdodecylsulfat med hjälp av sulfanblått som indikator från blandningen som innehåller andra ingredienser som natriumklorid och natriumsulfat. Det är ett effektivt katjoniskt rengöringsmedel på grund av dess positivt laddade hydrofila del av kvartär ammoniumjon. Det är en aktiv ingrediens i läkemedel, deodoranter och munvatten.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-54-0
Molekylformel C27H42ClNO2
MDL-nummer MFCD00011742
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzethonium chloride
Smältpunkt 157 °C till 165 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3898548
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1074
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-namn bensyl-dimetyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxi]etyl]azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 448.088
Formel vikt 448.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzethonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzethonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.