Läs mer
Bensetoniumklorid, 97 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Bensetoniumklorid används som ytdesinfektionsmedel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Det är involverat i bestämning av natriumdodecylsulfat med hjälp av sulfanblått som indikator från blandningen som innehåller andra ingredienser som natriumklorid och natriumsulfat. Det är ett effektivt katjoniskt rengöringsmedel på grund av dess positivt laddade hydrofila del av kvartär ammoniumjon. Det är en aktiv ingrediens i läkemedel, deodoranter och munvatten.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzethonium chloride |
| Smältpunkt | 157 °C till 165 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1759 |
| Beilstein | 3898548 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,1074 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vattenlösning. |
| LEDER | [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.