Läs mer
Benzetoniumklorid, 98 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11473006 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473006 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11473006 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522166110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 10g
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzethonium Chloride, 98%
CAS 121-54-0
Molekylformel C27H42ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-namn bensyl-dimetyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxi]etyl]azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Formel vikt 466.11