Läs mer
Bensetoniumklorid, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15558404 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15558404 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15558404 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7170.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 SEK
    410.53 SEK / 1 L
    Save 23.47 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Laboratoriereagens
  • Titer: 0,0039 - 0,0041 mol/L
Specifikationer
Förpackning Glasflaska
CAS 121-54-0
Molekylformel C27H42ClNO2
Koncentration 0,004 mol/L
MDL-nummer MFCD00011742
Synonym Hyamine™ 1622
InChI-nyckel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn bensyldimetyl(2-{2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxi}etyl)azaniumklorid
Molekylvikt (g/mol) 448.09
Kvantitet 1 L