Läs mer
Benzethonium chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16498526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498526 100 mg
1 options
Produktkod. 16498526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0942
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Benzethonium chloride inhibit human recombinant α7 and α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors in Xenopus oocytes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzethonium chloride
CAS 121-54-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H42ClNO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (74.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (44.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)(C)CC(C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1)(C)C.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 448.08
Formel vikt 448.08
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation