Läs mer
Bensetoniumklorid, TRC
Produktkod. 30132986
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132986 50 g
30041182 1 g
30041024 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132986 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB19025050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-54-0
Molekylformel C27 H42 N O2 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 448.08
Synonym Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride, (Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammonium chloride, 2-[2-[p-(Diisobutyl)phenoxy]ethoxy]ethyldimethylbenzylammonium chloride, Anti-Germ 77, Antiseptol, Antiseptol (quaternary compound), BZT, Bencetonium chloride, Benzethionium chloride, Benzethonium chloride, Benzetonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Benzyldimethyl[2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride, Diapp, Hyamine 1622, LonzaGuard, MED 81, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-(4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxyethoxyethyl)ammonium chloride, Phemeride, Phemerol, Phemerol chloride, Phemithyn, Polymine D, Quatrachlor, Solamin, [2-[2-(4-Diisobutylphenoxy)ethoxy]ethyl]dimethylbenzylammonium chloride, p-tert-Octylphenoxyethoxyethyldimethylbenzylammonium chloride
IUPAC-namn bensyldimetyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxy]etyl]azanium; klorid
LEDER [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzethonium Chloride
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 447.2904