Läs mer
Benshydrol, 99 %
Produktkod. 11485323
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485323 1000 g 1000g
11495323 50 g 50g
11405333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12884.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-01-0 | C13H12O | 184,238 g/mol
Benshydrol används ofta som mellanprodukter i läkemedel (inklusive antihistaminer), jordbrukskemikalier, parfymer och andra organiska föreningar. Det används som fixeringsmedel i parfymindustrin. Den är involverad i polymerisationsreaktionen som en avslutande grupp. Det används som prekursor för att framställa modafinil, benstropin och difehydramin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Benshydrol används ofta som mellanprodukter i läkemedel (inklusive antihistaminer), jordbrukskemikalier, parfymer och andra organiska föreningar. Det används som fixeringsmedel i parfymindustrin. Den är involverad i polymerisationsreaktionen som en avslutande grupp. Det används som prekursor för att framställa modafinil, benstropin och difehydramin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-01-0
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.238
MDL-nummer MFCD00004488
InChI-nyckel QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydrol, diphenylcarbinol, benzohydrol, benzhydryl alcohol, hydroxydiphenylmethane, diphenylmethyl alcohol, diphenyl carbinol, alpha-phenylbenzenemethanol, diphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.-phenyl
PubChem CID 7037
IUPAC-namn difenylmetanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzhydrol
Smältpunkt 64°C to 68°C
Kokpunkt 297°C to 298°C
Flampunkt 160°C (320°F)
Odör Odorless
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1424379
Merck Index 14,1090
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.