missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzhydrol-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzhydrol-d10 |
| CAS | 74563-01-2 |
| Molekylformel | C13H2D10O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, Benzhydryl Alcohol-d10, Benzohydrol-d10, Diphenylcarbinol-d10, Diphenylmethanol, -d10 Diphenylmethyl Alcohol-d10, Hydroxydiphenylmethane-d10, NSC 32150-d10, alpha-Phenylbenzenemethanol-d10, alpha-Phenylbenzyl Alcohol-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | bis(phenyl-d5)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.3 |
| Formel vikt | 194.1516 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?