Läs mer
Benshydrol (Difenylmetanol), LoGiCal
Produktkod. 30461493
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461493 10 mg
1 options
Produktkod. 30461493 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0490.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylmethanol
CAS 91-01-0
Analyt- eller komponentnamn Diphenylmethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Cyclizine Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Diphenhydramine Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Impurity B, Dimenhydrinate Impurity I, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity D, Ebastine Impurity A, Cyclizine Impurity B, Diphenhydramine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Difenylmetanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 184,0888 g/mol