Läs mer
Benshydrol, TRC
Produktkod. 17943725
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943725 25 g
17954155 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17943725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB19380025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-01-0
Molekylformel C13 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 184.23
Synonym Diphenylmethanol, Benzhydrol, Cyclizine Hydrochloride Imp. B (EP), Dimenhydrinate Imp. I (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. D (EP), Ebastine Imp. A (EP), Benzenemethanol, α-phenyl- (9CI, ACI), Benzhydrol (8CI), α-Phenylbenzenemethanol (ACI), 1,1-Diphenylmethanol, Benzhydryl alcohol, Benzohydrol, Diphenylcarbinol, Diphenylmethyl alcohol, Hydroxydiphenylmethane, NSC 32150, α-Phenylbenzyl alcohol
IUPAC-namn Difenylmetanol
LEDER OC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylmethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Formel vikt 184.0888
Procent renhet >95%