Läs mer
Benshydrylbromid, 90+%
Beskrivning
Benshydrylbromid är en halogenerad byggsten. Benshydrylgruppen föredrogs framför den vanligare bensylgruppen för att skydda 2-nitrofenol i Bartoli (vinyl Grignard)-syntesen av 7-hydroxiindol. Skydd skedde genom reaktion med fenolen i närvaro av kaliumkarbonat i aceton; avskyddande av indolen skedde genom hydrogenolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Benshydrylbromid är en halogenerad byggsten. Benshydrylgruppen föredrogs framför den vanligare bensylgruppen för att skydda 2-nitrofenol i Bartoli (vinyl Grignard)-syntesen av 7-hydroxiindol. Skydd skedde genom reaktion med fenolen i närvaro av kaliumkarbonat i aceton; avskyddande av indolen skedde genom hydrogenolys.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Den är känslig för fukt. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzhydryl bromide |
| Smältpunkt | 36 °C till 41 °C |
| Kokpunkt | 183 °C till 185 °C (20 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1770 |
| Beilstein | 638544 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.