Läs mer
Benshydrylbromid, TRC
Produktkod. 30344406
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344406 5 g
1 options
Produktkod. 30344406 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1950005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzhydryl Bromide
CAS 776-74-9
Molekylformel C13H11Br
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1'-(Bromomethylene)bisbenzene, Bromomethylene)dibenzene, 1,1'-(Bromomethylene)bis[benzene], 1-[Bromo(phenyl)methyl]benzene, Bromodiphenylmethane, Diphenylbromomethane, Diphenylmethyl Bromide, NSC 39226, alpha-Bromodiphenylmethane, alpha-Phenylbenzyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
LEDER BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn [bromo(fenyl)metyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 247.13
Formel vikt 246.0044