Läs mer
Benshydrylklorid, 98 %
Produktkod. 11426486
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426486 25 g 25g
11436486 100 g 100g
11446486 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24764.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 90-99-3 | C13H11Cl | 202,681 g/mol
Benshydrylklorid användes som initiator under den kontrollerade radikalpolymerisationen av styren katalyserad av joniskt järnkomplex. Det användes också som startreagens vid syntesen av trimetylhydrokinonderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benshydrylklorid användes som initiator under den kontrollerade radikalpolymerisationen av styren katalyserad av joniskt järnkomplex. Det användes också som startreagens vid syntesen av trimetylhydrokinonderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-99-3
Molekylformel C13H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 202.681
MDL-nummer MFCD00000855
InChI-nyckel ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzhydryl chloride, chlorodiphenylmethane, chloromethylene dibenzene, diphenylchloromethane, diphenylmethyl chloride, benzene, 1,1'-chloromethylene bis, chloro phenyl methyl benzene, methane, chlorodiphenyl, unii-cn9n9ayv4b, 1,1'-chloromethylene bisbenzene
PubChem CID 7035
IUPAC-namn [klor(fenyl)metyl]bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzhydryl chloride
Smältpunkt 17°C to 20°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 139°C to 140°C (3 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 607925
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 202.69
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.