Läs mer
Benzhydrylamine, 97%
Produktkod. 11435727
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435727 100 g 100g
11415727 5 g 5g
11425727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24303.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.254 g/mol
Benshydrylamin är användbar för kiral upplösning. Det fungerar som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt. Det används också som en byggsten för kemisk syntes. Vidare används det vid framställning av furan-2-karboxylsyrabenshydrylamid genom att reagera med furan-2-karbonylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Benshydrylamin är användbar för kiral upplösning. Det fungerar som en aktiv farmaceutisk ingrediens mellanprodukt. Det används också som en byggsten för kemisk syntes. Vidare används det vid framställning av furan-2-karboxylsyrabenshydrylamid genom att reagera med furan-2-karbonylklorid.
Löslighet
Blandbar med kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Luftkänslig och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 91-00-9
Molekylformel C13H13N
Molekylvikt (g/mol) 183.254
MDL-nummer MFCD00008059
InChI-nyckel MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
IUPAC-namn difenylmetanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Benzhydrylamine
Smältpunkt 11°C to 13°C
Densitet 1.064
Kokpunkt 294°C to 296°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel (C6H5)2CHNH2
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 776434
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1076
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,dimethylsulfoxide and methanol; Slightly miscible with water.
Formel vikt 183.25
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.