Läs mer
Benzidine-d8 (rings-d8), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzidine ring-d8 |
| CAS | 92890-63-6 |
| Molekylformel | C12 2H8 H4 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4,4'-Diamino(biphenyl-d8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8 H,13-14H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)c2c([2 H])c([2 H])c(N)c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.29 |
| Formel vikt | 192.1503 g/mol |
| Visa mer |