Läs mer
Benzidine, TRC
Produktkod. 30040819
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040819 5 g
30040459 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30040819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1210005G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-87-5
Molekylformel C12 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Synonym Benzidine (8CI), 4,4'-Bianiline, 4,4'-Biphenyldiamine, 4,4'-Diamino-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diaminobenzidine, 4,4'-Diaminobiphenyl, 4,4'-Diaminodiphenyl, 4,4'-Diphenylenediamine, 4-(4-Aminophenyl)aniline, 4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. Azoic Diazo Component 112, Fast Corinth Base B, NSC 146476, p,p'-Bianiline, p,p'-Diaminobiphenyl, p-Diaminodiphenyl
IUPAC-namn 4-(4-aminophenyl)aniline
LEDER Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-Benzidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Formel vikt 184.1
Procent renhet >95%